Learn More
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 15845093 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes de prélèvement sanguin de 13/16 mm, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Avec rotor A-4-38 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 4 à 10 ml et adaptateurs pour tubes à fond rond de 2,6 à 7 ml, 2 ensembles de 2 adaptateurs
Sans rotor
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Modèle:
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 RH (EU-IVD), boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 R, boutons rotatifs
Centrifugeuse 5702 RH, boutons rotatifs
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15845093
Marque: Eppendorf™ 5704000010
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La gamme des centrifugeuses Eppendorf 5702 polyvalentes à faible vitesse a été spécialement conçue pour répondre aux besoins des laboratoires de recherche clinique et de culture cellulaire ayant un débit moyen. Extrêmement silencieuses et très compactes, elles s’intègrent facilement aux paillasses.
  • Vitesse maximale : 3 000 x g (4 400 tr/min)
  • Compact pour s’adapter à chaque paillasse de laboratoire
  • Fonctionnement très silencieux pour un environnement de travail agréable
  • Faible hauteur d’accès pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonction de freinage en douceur pour ralentir l’accélération et le freinage. Séparation des cellules optimisée par centrifugation en gradient
  • La fonction À un tr/min défini démarre le minuteur lorsque la vitesse de rotation sélectionnée a été atteinte pour les cycles de centrifugation reproductibles
  • Le verrou empêche les réglages involontaires
  • La chambre du rotor en acier inox est antirouille et facile à nettoyer
  • Détection de déséquilibrage électronique pour une sécurité maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Comprend Sans rotor
    FCR max. 3 000 x g
    Vitesse max. 4 400 tr/min
    Réfrigéré Oui
    Niveau sonore <46 dB(A) avec rotor A-4-38
    Dimensions (L x l x H) extérieures 380 x 580 x 260 mm
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Affichage LCD
    Hauteur (impériale) extérieure 10,6 in
    Hauteur (métrique) extérieure 27 cm
    Minuteur 0 s à 99 min, avec fonction de marche continue
    Largeur (impériale) extérieure 15 in
    Largeur (métrique) extérieure 38 cm
    Puissance 380 W
    Type de contrôleur Rotary Knob
    Modèle Centrifugeuse 5702 RH, boutons rotatifs
    Rotor inclus Non
    Plage de températures -8°C à +42°C
    Fréquence 50/60 Hz
    Tension 230 V
    Afficher plus Afficher moins
    La centrifugeuse 5702/5702 R/5702 RH est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.