Spécification
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type de contrôleur | Keypad |
| Capacité | 4 x 250 ml |
| FCR max. | 20 913 x g |
| Réfrigéré | No |
| Affichage | Grand écran LCD lumineux |
| Comprend | Avec rotor S-4-72 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml |
| Plage de vitesses maximum | 200 à 14 000 tr/min |
| Modèle | Centrifugeuse 5804 (EU-IVD), clavier |
| Niveau sonore | <62 dB(A) |
| Afficher plus |