Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10000461 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm
Sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5810 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5810, clavier
Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5810 R, clavier
Réfrigéré:
No
Oui
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10000461
Marque: Eppendorf™ 5810000017
This item is not returnable. View return policy
La centrifugeuse Eppendorf 5810/5810 R est la centrifugeuse quotidienne parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de débit moyen. Bien que son encombrement soit extrêmement réduit, elle offre une réelle polyvalence pour accueillir à la fois des tubes et des plaques.
  • Les rotors à godets oscillants et les adaptateurs peuvent accueillir des tubes et des flacons de 0,2 ml à 750 ml
  • Rotors à plaques pour la centrifugation de tous les types de plaques suivants : MTP, PCR, culture cellulaire ou Deep Well
  • Rotors à angles fixes pour les applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 ml à 85 ml
  • Centrifugation à haute vitesse jusqu’à 20 913 × g (14 000 tr/min)
  • Bouchons et couvercles Eppendorf QuickLock™ étanches aux aérosols pour une manipulation facile à une main
  • Couvercle de centrifugeuse avec bouchon pour couvercle à commande par effleurement
  • Faible hauteur d’accès de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillons
  • Fonctionnement silencieux pour améliorer votre environnement de travail
  • Dimensions compactes assurant un gain d’espace précieux sur la paillasse
  • Reconnaissance automatique du rotor et détection de déséquilibrage pour une sécurité opérationnelle maximale
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
    Type de contrôleur Keypad
    Capacité 4 x 750 ml
    FCR max. 20 913 x g
    Vitesse max. 14 000 tr/min
    Réfrigéré No
    Affichage Grand écran LCD lumineux
    Comprend Sans rotor
    Plage de vitesses maximum 200 à 14 000 tr/min
    Modèle Centrifugeuse 5810 (EU-IVD), clavier
    Niveau sonore <70 dB(A)
    Durée de fonctionnement 1 à 99 min
    Fonctions de sécurité Verrouillage du couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, port de visualisation pour la validation de la vitesse, déverrouillage d’urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor étanches aux aérosols certifiés et bouchons étanches aux aérosols, compteur du cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique des balourds
    Étalons EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
    Plage de températures 2°C à 40°C
    Minuteur 1 min à 99 min, avec fonction d’analyse continue, centrifugation rapide
    Type Centrifugeuses de paillasse
    Ventilée Oui
    Largeur (impériale) extérieure 21,1 in
    Largeur (métrique) extérieure 53,5 cm
    Hauteur (impériale) extérieure 13,6 in
    Hauteur (métrique) extérieure 34,5 cm
    Profondeur (métrique) 608 mm
    Poids net 68 kg
    Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
    Tension 230 V
    Puissance 900 W
    Show More Show Less
    La centrifugeuse 5810/5810 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.