Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5810/5810 R
Tienda Eppendorf Productos
Descripción
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références |
| Type de contrôleur | Keypad |
| Capacité | 4 x 750 ml |
| FCR max. | 20 913 x g |
| Vitesse max. | 14 000 tr/min |
| Réfrigéré | Oui |
| Affichage | Grand écran LCD lumineux |
| Comprend | Sans rotor |
| Plage de vitesses maximum | 200 à 14 000 tr/min |
| Modèle | Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD), clavier |
| Mostrar más |
La centrifugeuse 5810/5810 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.