Learn More
Eppendorf™ Centrifugeuse 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Code produit. 10470975 Tous les produits Eppendorf Produits
Click to view available options
Comprend:
Avec rotor A-4-62 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Avec rotor S-4-104 avec adaptateurs pour tubes à fond rond de 13/16 mm
Sans rotor
Modèle:
Centrifugeuse 5810 (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5810, clavier
Centrifugeuse 5810 R (EU-IVD), clavier
Centrifugeuse 5810 R, clavier
Réfrigéré:
No
Oui
Alimentation électrique:
230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Conditionnement:
1 kit
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10470975
Marque: Eppendorf™ 5810000424
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La centrifugeuse Eppendorf 5810/5810 R est la centrifugeuse quotidienne parfaite pour les laboratoires ayant des besoins de débit moyen. Bien que son encombrement soit extrêmement réduit, elle offre une réelle polyvalence pour accueillir à la fois des tubes et des plaques.
Rotors libres avec une large gamme d'adaptateurs modulaires pour centrifuger des tubes de 0,2 mL à 750 mLRotors libres pour la centrifugation de toutes sortes de microplaques, de plaques PCR, de plaques de culture cellulaire ou de Deepwell PlatesRotors angulaires pour applications à haute vitesse dans des tubes de 0,2 mL à 85 mLHaute vitesse de centrifugation, jusqu'à 20 913 × g (14,000 tr/min)Couvercles et capuchons Eppendorf QuickLock™ anti-aérosols pour une utilisation facile d'une seule mainCouvercle de la centrifugeuse avec système de fermeture en douceur 'Soft Touch'Hauteur d'accès réduite de 29 cm pour faciliter le chargement et le déchargement des échantillonsFonctionnement silencieux pour un environnement de travail plus agréableEncombrement compact pour un maximum de place sur la paillasseIdentification automatique du rotor et détection de balourd pour garantir une sécurité maximale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, DIV pour certaines références
Type de contrôleur Keypad
Capacité 4 x 750 ml
FCR max. 20 913 x g
Vitesse max. 14,000 tr/min
Réfrigéré No
Affichage Grand écran LCD lumineux
Comprend Avec rotor A-4-81 avec adaptateurs pour tubes coniques de 15/50 ml
Plage de vitesses maximum 200 à 14 000 tr/min
Modèle Centrifugeuse 5810 (EU-IVD), clavier
Niveau sonore <70 dB(A)
Durée de fonctionnement 1 à 99 min
Fonctions de sécurité Verrouillage de couvercle, chambre de sécurité blindée en acier, hublot pour validation de la vitesse, déblocage d',urgence du couvercle, reconnaissance automatique du rotor, couvercles de rotor et capuchons certifiés anti-aérosols, compteur de cycle de vie du rotor, reconnaissance automatique de déséquilibre
Étalons EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (voir le manuel pour plus de détails)
Plage de températures 2°C à 40°C
Minuteur De 1 s à 99 min, fonctionnement continu, fonction « short spin » (centrifugation par impulsion)
Type Centrifugeuses de paillasse
Ventilée Oui
Largeur (impériale) extérieure 21,1 in
Largeur (métrique) extérieure 53.5 cm
Hauteur (impériale) extérieure 13,6 in
Hauteur (métrique) extérieure 34.5 cm
Profondeur (métrique) 608 mm
Poids net 68 kg
Alimentation électrique 230 V, 50 à 60 Hz (UE)
Tension 230 V
Puissance 900 W
Afficher plus Afficher moins
La centrifugeuse 5810/5810 R est une centrifugeuse non automatique pour la séparation des mélanges de substances liquides du corps humain. Elle est spécifiquement conçue pour être utilisée comme accessoire avec un dispositif de diagnostic in vitro et pour permettre son utilisation conformément à son usage prévu. Ce produit est conforme aux exigences de la réglementation européenne en matière de diagnostic in vitro (IVDR) 2017/746. Les centrifugeuses Eppendorf sont exclusivement destinées à une utilisation en intérieur par des spécialistes formés.