Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rectangulaires
Code produit. 11760779
Click to view available options
Capacité:
12 x 10 ml
12 x 15 ml
1 x 100 ml
20 x 1,5 à 2,0 ml
20 x 5 à 6 ml
20 RIA de 5 ml, tube n° 15060
20 x 7 ml
2 x 50 ml
4 x 15 ml
5 x 27 à 30 ml
Taille de l’alésage (métrique):
11,1 x 38 mm (dia. x L)
12,5 x 51 mm (dia. x L)
12,5 x 72 mm (dia. x L)
12,8 x 90 mm (dia. x L)
17,2 x 46 mm (dia. x L)
17,2 x 72 mm (dia. x L)
17 x 72,5 mm (dia. x L)
25,5 x 71 mm (dia. x L)
29,5 x 72,5 mm (dia. x L)
30 x 74 mm (dia. x L)
35,5 x 68 mm (dia. x L)
46 x 65,5 mm (dia. x L)
Conditionnement:
2 pièces
Code produit. 11760779
Marque: Sigma Laborzentrifugen™ 18053
Maintiennent fermement les tubes dans les godets de centrifugeuse avec ces portoirs et adaptateurs.
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles
  • La couleur et la forme varient en fonction du modèle
Spécification
Type Rack
Capacité 2 x 50 ml
Diamètre max. du tube 29,5/38 mm
À utiliser avec (équipement) godet n°13127 et 13420 pour centrifugeuse séries 3 et 6
Taille de l’alésage (métrique) 30 x 74 mm (dia. x L)
Récipients par adaptateur 2
Nb par paquet 2/boîte