Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adaptateurs de centrifugeuse à nacelles rectangulaires
Maintiennent fermement les tubes dans les godets de centrifugeuse avec ces portoirs et adaptateurs.
Marque:  Sigma Laborzentrifugen™ 18050
Code nomenclature Nacres: NB.82
Informations supplémentaires : Poids : 75.00000kg
Code produit. 10056281
  • 132.00€ / 2 pièces
Expédition estimée: 19-05-2023
Description
  • Disponibles en plusieurs capacités et tailles
  • La couleur et la forme varient en fonction du modèle
Spécification
Spécification
Portoir
35/38 mm
35.5 x 68 mm (Dia. x L)
2/boîte
2 x 50 ml
Godet 13180 pour centrifugeuse réfrigérée 3-16L/KL
2