Learn More
TPP™ Tubes à centrifuger
Code produit. 11391694
Click to view available options
Capacité (métrique):
13 ml
15 mL
15 ml
50 ml
Forme du fond:
Conique
Rond
FCR max.:
15 500 x g
1 700 x g
Conditionnement:
360 pièces
800 pièces
Code produit. 11391694
Marque: TPP™ 91015
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Conçus pour la centrifugation de suspensions de cellules, de bactéries, de précipités et autres. Les tubes à centrifuger TPP™ sont fabriqués sur des unités de transport automatique garantissant une manipulation rapide et soigneuse sans risque de contamination inutile.
Conçus pour la centrifugation de suspensions de cellules, de bactéries, de précipités et autres. Les tubes à centrifuger TPP™ sont fabriqués sur des unités de transport automatique garantissant une manipulation rapide et soigneuse sans risque de contamination inutile.
  • Fabriqués avec des matières premières de qualité supérieure répondant aux exigences de la classe VI de l’USP
  • Cercle d’écriture blanc sur le bouchon à vis pour faciliter le marquage
  • Les bouchons d’instrument ne peuvent pas être trop serrés ; bouchon étanche aux gaz et aux aérosols
  • Graduations jusqu’à 0,1 ml / 0,5 ml respectivement
  • Portoirs autoclavables et pliables pratiques disponibles 
Spécification
Capacité (métrique) 15 mL
Jetable Oui
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Forme Conique
Longueur (métrique) 120 mm
Forme du fond Conique
Diamètre (métrique) 17.1 mm
Graduated Oui
Type de produit Centrifuge Tube
FCR max. 15 500 x g