Learn More
VACUUBRAND™ Bagues de centrage pour petite bride KF en acier inoxydable
Tous les produits Vacuubrand ProduitsSpécification
Spécification
| Diamètre (métrique) intérieur | 16 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 17 x 16 x 18,5 mm |
| À utiliser avec | Pour petite bride KF en acier inoxydable |
| Quantité | 1/boîte |
| Type | Anneau de centrage |