Learn More
Labconco™ Systèmes aqueux, acides et solvants CentriVap™
Shop All Labconco Corporation Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Matériau de la cuve:
Aluminium revêtu d’époxy
Fréquence:
50 Hz
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
Includes
- Concentrateur de paillasse, piège à froid, insert de piège chimique et boîte, tubulure sous vide, pinces, rotor de 12 à 13 mm
Requires
Une pompe à vide est nécessaire pour tous les systèmes ; voir pompes Fisher Scientific Maxima™ C-line dans la section Pompes.
Avec boîte transparente et siphon antiacide, antihumidité ou antisolvant pour une protection supplémentaire de la pompe à vide
Le rotor accueille quarante microtubes à centrifuger de 1,5 à 2 ml ou jusqu’à cent tubes d’un dia. compris entre 12 et 13 mm.
Order Info
Choix entre les modèles 115 V et 230 V.
Specifications
Specifications
| Certifications | ETL, ETL-C |
| Matériau du bouchon | Acrylique |
| Matériau de la cuve | Aluminium revêtu d’époxy |
| Modèle | CentriVap |
| Plage de températures (métrique) | -50°C |
| Volume (métrique) | 25 mL |
| Débit | 34 ou 195 l/min |
| Comprend | Concentrateur de paillasse, piège à froid, boîte transparente, insert à humidité, jusqu’à cent tubes d’un dia. compris entre 12 et 13 mm, rotor, tubulure à vide et 6 pinces, couvercle en acrylique |
| Vide max. | 12 ou 2 x 10sup-/supsup3/supmbar |
| Type de bouchon | NEMA 6-15 |
| Show More |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction