Description
- Temp. max : 1200°C
- Hauteur : 12,7 mm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Modèles L 15, LT 15, N 11 |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Type | Plaque rainurée |
| Matériau | céramique |
| Dimensions (L x l x H) | 340 x 220 x 12,7 mm |
| Longueur (métrique) | 340 mm |
| Largeur (métrique) | 220 mm |
| Hauteur (métrique) | 12,7 mm |