Learn More
Nabertherm™ Plaque nervurée en céramique
Code produit. 12683730 Tous les produits Nabertherm Produits
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
110 x 90 x 12,7 mm
340 x 220 x 12,7 mm
À utiliser avec (équipement):
L 1, LE 1
Modèles L 15, LT 15, N 11
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Dimensions (L x l x H) À utiliser avec (équipement) unitSize
12683730 110 x 90 x 12,7 mm L 1, LE 1 1 pièce
10498969 340 x 220 x 12,7 mm Modèles L 15, LT 15, N 11 1 pièce
2 options
Code produit. 12683730
Marque: Nabertherm™ 691601835
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaque inférieure servant à la protection du four.
  • Temp. max : 1200°C
  • Hauteur : 12,7 mm
Spécification
À utiliser avec (équipement) L 1, LE 1
max. (métrique) 1200°C
Type Plaque rainurée
Dimensions (L x l x H) 110 x 90 x 12,7 mm
Longueur (métrique) 110 mm
Largeur (métrique) 90 mm
Hauteur (métrique) 12,7 mm