Learn More
Nabertherm™ Plaque nervurée en céramique
Tous les produits Nabertherm Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
170 x 110 x 12,7 mm
210 x 290 x 12,7 mm
À utiliser avec (équipement):
Four à moufle LE 14
Four à moufle LE 2
Conditionnement:
1 pièce
Description
Plaque nervurée en céramique
- Temp. max : 1200°C
- Matériau : céramique
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Four à moufle LE 2 |
| max. (métrique) | 1200°C |
| Matériau | céramique |
| Dimensions (L x l x H) | 170 x 110 x 12,7 mm |