Learn More
Nabertherm™ Plaques nervurées en céramique
Plaque inférieure servant à la protection du four.
31.00€ - 97.00€
Spécification
max. (métrique) | 1200°C |
---|---|
Type | Plaque rainurée |
Matériau | céramique |
Hauteur (métrique) | 1,27 cm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11999745
|
Nabertherm™
691600507 |
15 cm | Adapté pour les fours : L(T) 3, LV(T) 3 |
31.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 27-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
12336493
|
Nabertherm™
691600508 |
19 cm | Adapté pour les fours : LE 6, L(T) 5, LV(T) 5 |
35.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11919755
|
Nabertherm™
691600509 |
22 cm | Adapté pour les fours : L(T) 9, LV(T) 9, N7 |
41.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10122732
|
Nabertherm™
691600875 |
31 cm | Adapté pour les fours : L(T) 40 |
97.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
Plaque et bac• Protège la sole des fours
• Chargement plus facile
• Pour fours à moufle
• Plaque rainurée ceramique +1200°C
Spécification
1200°C | |
Plaque rainurée | |
céramique | |
1,27 cm |