Learn More
Hirschmann™ Distributeurs classiques Ceramus™
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Ceramus™ Classic Hirschmann Instruments™ sont reconnus pour leur distribution manuelle. Ils sont fabriqués en matériaux de qualité supérieure, sont simples à utiliser et ont été conçus en pensant au confort de l’utilisateur afin de faciliter les routines de laboratoire.
Marque: Hirschmann™ 9350000
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 mL
- L’ensemble complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
- Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
- Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
- Configuration numérique du volume, étalonné à vie
- Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
- Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Distributeur | |
5 à 30 ml | |
0,5 mL |
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran | |
Flacon | |
0.6 % |