Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic, volume fixe
Code produit. 10015100
Click to view available options
Volume (métrique):
1 mL
50 mL
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10015100
Marque: Hirschmann™ 9311100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Un distributeur universel de flacons pour la manipulation des liquides.
  • Distributeur universel de flacons avec une configuration de volume fixe
  • Certifié conforme
  • Avec piston en céramique
  • Convient à la stérilisation à la vapeur jusqu’à 121°C
  • Livraison complète avec un filetage à vis de 32 mm, 3 adaptateurs filetés (A 28, S 40, A 45), 1 tuyau d’aspiration avec écrou d’union, 1 unité d’éjection et 1 clé à raccord
  • Avec numéro de série individuel et certificat d’étalonnage
Spécification
Précision 0,6%
Type de produit Distributeur de flacons
Coefficient de variation 0,2%
Volume (métrique) 1 mL
Comprend Filetage à vis, 3 adaptateurs filetés, 1 tuyau d’aspiration, 1 unité d’éjection, 1 clé à raccord