Learn More
Hirschmann™ Distributeurs Ceramus™
Code produit. 10607511
Click to view available options
Volume (métrique):
0.2 à 1 ml
0.4 à 2 ml
1 à 5 ml
10 à 60 ml
2 à 10 ml
5 à 30 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10607511
Marque: Hirschmann™ 9332000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Hirschmann Instruments™ Ceramus™ sont fabriqués en matériaux de haute qualité, ce qui leur permet de les utiliser à des températures de diverses amplitudes.
  • Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
  • Le refroidisseur complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
  • Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
  • Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
  • Configuration numérique du volume, étalonné à vie
  • Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Type de produit Distributeur
Matériau Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran
Volume (métrique) 1 à 5 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon
Incréments 0,1 mL
Précision 0.6 %