Learn More
Carbonate de cérium(III) hydraté, 99,9 %, (base de métaux à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10033872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10033872 50 g Flacon en verre 50g
10776573 10 g Flacon en verre 10g
10087002 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10033872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379400500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    53.85€
    45.65€ / 50g
    Économisez 8.20€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 54451-25-1 | C3Ce2O9 | 460.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 54451-25-1
Formule moléculaire C3Ce2O9
Poids moléculaire (g/mol) 460.26
Numéro MDL MFCD00149635
Clé InChI GHLITDDQOMIBFS-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium iii carbonate hydrate, acmc-20alhm, cerous carbonate hydrate, ksc267s0r, ce2 co3 3.xh2o, cerium iii carbonate hydrate, reacton, cerium 3+ carbonate-water 2/3/1, dicerium 3+ hydrate tricarbonate, cerium iii carbonate hydrate, reacton reo
CID PubChem 16212049
Nom IUPAC cérium(3+) ; tricarbonate ; hydrate
SMILES [Ce+3].[Ce+3].[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O.[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) carbonate hydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 50 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Formule linéaire Ce(CO3)3·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 460.27
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces