Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11409793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11409793 50 g 50g
11419793 250 g 250g
11499783 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11409793 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12947.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cérium(III) heptahydraté est utilisé dans la préparation d’allylsilanes à partir d’esters. Il est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique à la place du borohydrure de sodium. Dans la réaction de Luche, le carbone favorise la formation sélective d’alcool allylique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans le tétrahydrofurane. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18618-55-8
Formule moléculaire CeCl3·7H2O
Numéro MDL MFCD00149634
Synonyme Cerous chloride heptahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride heptahydrate
Quantité 50 g
Merck Index 14,1997
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Poids de la formule 372.60 (246.48 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) chloride heptahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium chloride heptahydrate