Learn More
Chlorure de cérium(III) heptahydraté, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11499783 1000 g 1000g
11409793 50 g 50g
11419793 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11499783 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12947.0B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    468.18€
    388.65€ / 1000g
    Économisez 79.53€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 18618-55-8 | CeCl3·7H2O
Cerium(III) chloride heptahydrate is used in the preparation of allylsilanes from esters. It is used as a reducing agent in organic synthesis in place of sodium borohydride. In Luche reaction, carvone gives selectively allylic alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cérium(III) heptahydraté est utilisé dans la préparation d’allylsilanes à partir d’esters. Il est utilisé comme agent réducteur dans la synthèse organique à la place du borohydrure de sodium. Dans la réaction de Luche, le carbone favorise la formation sélective d’alcool allylique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool et l’acétone. Légèrement soluble dans le tétrahydrofurane. Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Sensible à l’air. Hygroscopique. Incompatible avec les acides forts et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18618-55-8
Formule moléculaire CeCl3·7H2O
Numéro MDL MFCD00149634
Synonyme Cerous chloride heptahydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride heptahydrate
Quantité 1000 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,1997
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,water,and acetone. Slightly soluble in tetrahydrofuran.
Poids de la formule 372.60 (246.48 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%