Learn More
Nitrate de cérium(III) hexahydraté, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10134750 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10134750 100 g Flacon en plastique 100g
10144750 500 g Flacon en plastique -
11964371 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10134750 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 218691000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    72.90€
    61.65€ / 100g
    Économisez 11.25€
    15% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 10294-41-4 | CeH12N3O15 | 434.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-41-4
Formule moléculaire CeH12N3O15
Poids moléculaire (g/mol) 434.22
Numéro MDL MFCD00149631
Clé InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
CID PubChem 16211466
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) nitrate hexahydrate
Note relative au nom 99.5%
Couleur Incolore à blanc
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux agglomérants
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99.4% min. (CeO2/TREO basis)
Formule linéaire Ce(NO3)3·6H2O
Fieser 16,67
Merck Index 10,1959
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1754g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and acetone
Nom IUPAC cérium (3+) trinitrate hexahydraté
Poids de la formule 434.22
Pourcentage de pureté 99.5%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) nitrate hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.