Learn More
Nitrate de cérium(II) hexahydraté, Honeywell Fluka™
Code produit 15642220 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15642220 500 g 500g
15632220 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15642220 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 22350500G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., ≥99,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-41-4
Formule moléculaire CeH12N3O15
Poids moléculaire (g/mol) 434.22
Numéro MDL MFCD00149631
Clé InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
CID PubChem 16211466
Nom IUPAC cérium (3+) trinitrate hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(Iii) Nitrate Hexahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Ce(NO3)3 · 6H2O
Numéro UN 1477
Poids de la formule 434.22g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Plastic Bottle