Learn More
Nitrate de cérium(III) hexahydraté, REacton, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11381089
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
10g
1kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11381089 500 g 500g
11391089 10 g 10g
11371089 100 g 100g
11361089 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11381089 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011329.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour la séparation du cérium extrait d’autres terres rares, catalyseur pour l’hydrolyse des esters d’acide phosphorique.
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-41-4
Formule moléculaire CeH12N3O15
Poids moléculaire (g/mol) 434.22
Numéro MDL MFCD00149631
Clé InChI QQZMWMKOWKGPQY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium iii nitrate hexahydrate, cerium nitrate hexahydrate, cerous nitrate hexahydrate, unii-fl1r38jebb, fl1r38jebb, nitric acid cerium salt, cerium iii nitratehexahydrate, ce.3no3.6h2o, ksc494m5f
CID PubChem 16211466
Nom IUPAC cérium (3+) trinitrate hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Ce+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) nitrate hexahydrate, REacton™
Note relative au nom (REO)
pH 3
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 500 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Formule linéaire Ce(NO3)3·6H2O
Numéro UN UN1477
Merck Index 14,2000
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol and acetone.
Poids de la formule 434.23 (326.13 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.5%