Learn More
Nitrate de cérium(III) hexahydraté, REacton, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Description
Cerium(III) nitrate hexahydrate is used in the separation of cerium from other rare earths. It plays an important role as a catalyst for hydrolysis of phosphoric acid esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium(III) nitrate hexahydrate |
| Note relative au nom | hexahydrate |
| Forme physique | Agrégats cristallins |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol and acetone. |
| Poids de la formule | 434.23 (326.13 Anhydrous) |
| Sensibilité | Hygroscopic |
Sécurité et traitement
- Cerium(III) nitrate hexahydrate
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, cerium(3+) salt, hexahydrate