Learn More
Sulfate de cérium(III), 99,9 %, (REO=oxydes de terre rares), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10046182 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 10046182
Marque: Thermo Scientific Acros undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13454-94-9 | Ce2O12S3 | 568.43 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-94-9
Formule moléculaire Ce2O12S3
Poids moléculaire (g/mol) 568.43
Numéro MDL MFCD00010931
Clé InChI OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Synonyme cerium sulfate, cerous sulfate, cerium iii sulfate, cerium sulphate, dicerium trisulfate, cerium sesquisulfate, unii-0vf70o14r1, sulfuric acid, cerium salt, dicerium trisulphate, sulphuric acid, cerium salt
CID PubChem 159674
Nom IUPAC Cérium(3+) ; Trisulfate
SMILES [O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+3].[Ce+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) sulfate
Couleur Incolore
Forme physique Liquide, peut contenir certains sédiments
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 46.0 to 50% (Ce) (Complexometry)
Formule linéaire Ce2(SO4)3
Merck Index 15, 2001
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 568.43
Pourcentage de pureté 99.90%
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cerium(III) sulfate