Learn More
Cérium(IV) 2-méthoxyéthoxyde, 18 -20 % p/p dans 2-méthoxyéthanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398438
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398438 25 g 25g
11378438 5 g 5g
11388438 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398438 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040471.14
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 876107-33-4 | C12H28CeO8 | 440.464 g/mol
Hydrolysis of cerium 2-methoxyethoxide and subsequent supercritical drying or freeze-drying yielded a CeO 2 aerogel or cryogel with quite a large surface area above 300 m 2 /g.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 876107-33-4
Formule moléculaire C12H28CeO8
Poids moléculaire (g/mol) 440.464
Numéro MDL MFCD00236530
Clé InChI JRRALIVAHBLZSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium iv methoxyethoxide w/w in methoxyethanol, tetrakis 2-methoxyethoxy cerium iv, cerium 4+ tetrakis 2-methoxyethan-1-olate, cerium iv methoxyethoxide in methoxyethanol
CID PubChem 21200429
Nom IUPAC cerium(4 +) ; 2-méthoxyéthanolate
SMILES COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-].COCC[O-].[Ce+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) 2-methoxyethoxide
Couleur Jaune
Densité 1.02 g/mL
Formule linéaire Ce[OCH2CH2OCH3]4
Quantité 25 g
Numéro UN UN1188
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with air.
Poids de la formule 440.47
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 18 à 20 % w/w dans 2-méthoxyéthanol
Forme physique Liquide