Learn More
Oxyde de cérium(IV), 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368548 250 g 250g
11358548 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040581.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.114 g/mol
Cerium(IV) oxide is used in polishing and decolorizing glass, in heat-resistant alloy coatings, or infrared filters to prevent reflection, and as a catalyst for organic reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Polissage et décoloration du verre, revêtements en alliage thermorésistants ou filtres infrarouges pour empêcher la réflexion et comme catalyseur pour les réactions organiques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Point de fusion 2600°C
Couleur Jaune
Forme physique Poudre
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 7.132 g/mL
Merck Index 14,1989
Informations sur la solubilité Insoluble in water; Soluble in H2SO4 and HNO3
Poids de la formule 172.12
Pourcentage de pureté 96%