Learn More
Oxyde de cérium(IV), 99,9 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10571451 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10571451 500 g Flacon en plastique 500g
10470281 100 g Flacon en plastique 100g
13438448 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10571451 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 199125000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1306-38-3 | CeO2 | 172.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.12
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Point de fusion 2600.0°C
Note relative au nom 99.9%
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 7.13
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Densité 7.1300g/mL
Formule linéaire CeO2
Fieser 06,99
Merck Index 15,1988
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acids
Poids de la formule 172.12
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces