Learn More
Oxyde de cérium(IV) dopé avec 18 % de zirconium, 13 % dans H2 O, dispersion de nanoparticules, pH élevé, < 5,0 nm (nombre pondéré en fonction du nombre d’APS), Thermo Scientific™
Code produit 15455085
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15455085 100 g 100g
15465085 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 15455085 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047259.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Note relative au nom Doped with 18% zirconium, 13% in H2O, nanoparticle dispersion
Couleur Rouge à marron
pH High
Forme physique Dispersion
Quantité 100 g