Learn More
Oxyde de cérium(IV), extra pur, SLR, faible dans d’autres terres rares, Fisher Chemical
Code produit 10478780 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
100g, Récipient de poudre en plastique
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
10478780 100g, Récipient de poudre en plastique
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10478780 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur C/3680/48
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Point de fusion 2600°C
CAS 1306-38-3
Couleur Jaune
Forme physique Solide en poudre
Quantité 100 g
Formule moléculaire CeO2
Numéro MDL 10933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ce]=O
Nom IUPAC dioxocérium
Poids moléculaire (g/mol) 172.11
Poids de la formule 172.12g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique