Learn More
Oxyde de cérium(IV), poudre jaune à brun pâle ou morceau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11397997
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11397997 50 g -
11387997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11397997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 021120.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 12014-56-1 | CeH8O4 | 212.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12014-56-1
Formule moléculaire CeH8O4
Poids moléculaire (g/mol) 212.18
Numéro MDL MFCD00010927
Clé InChI DPUCLPLBKVSJIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O.O.O.O.[Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) oxide
Couleur Marron à jaune
Forme physique Poudre ou grumeau
Quantité 50 g
Poids de la formule 172.12 (anhydrous)