Learn More
Sulfate de cérium(IV), anhydre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11339116 500 g 500g
11319116 25 g 25g
11329116 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11339116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L20254.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 13590-82-4 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate is a redox indicator and is used in analytical chemistry for redox titrations. In ionized form, ceric ion acts as a strong oxidizer under acidic conditions. It is also used to prepare spherical-like nanoparticles CeO2, nanoparticles for NO reductions' reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de cérium(IV), un indicateur d’oxydo-réduction (indicateur rédox), est utilisé en chimie analytique pour les titrations rédox. Sous sa forme ionisée, l’ion cérique agit comme un oxydant puissant dans des conditions acides. Il est également utilisé pour préparer les nanoparticules sphériques de CeO2, les nanoparticules pour les réactions de réduction NO.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’acide sulfurique dilué.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique et sensible à l’humidité. Éviter l’humidité. Incompatible avec les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13590-82-4
Formule moléculaire CeO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.23
Numéro MDL MFCD00148852
Clé InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
CID PubChem 159684
Nom IUPAC λ⁴-cerium(4+) disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) sulfate
Note relative au nom anhydrous
Quantité 500 g
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.91
Numéro UN UN3085
Merck Index 14,1990
Informations sur la solubilité Soluble in water and dilute sulfuric acid.
Poids de la formule 332.24
Pourcentage de pureté 97%