Learn More
Sulfate de cérium(IV) hydraté, extra pur, SLR, faible dans d’autres terres rares, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| CAS | 10294-42-5 |
| Couleur | Jaune |
| pH | 1.6 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 100 g |
| Formule moléculaire | CeH9O12S2 |
| Numéro MDL | 149427 |
| Clé InChI | ZBNJQJDKRZKDSV-UHFFFAOYSA-K |
| SMILES | O.O.O.O.[Ce+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O |
| Nom IUPAC | cerium(3+) tetrahydrate hydrogen sulfate sulfate |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cerium(IV) sulfate tetrahydrate