Learn More
Sulfate de cérium (IV) hydraté, REacton,™, 99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11341079
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11341079 100 g 100g
11331079 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11341079 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011323.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 95838-16-7 | CeO8S2 | 332.23 g/mol
Cerium(IV) sulfate hydrate acts as oxidizing agent which is used for the generation of o-benzoquinone from catechol. It promotes the formation of radicals from dialkyl malonates, which undergo substitution reactions with furans and thiophenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 95838-16-7
Formule moléculaire CeO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.23
Numéro MDL MFCD00148852
Clé InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme sulfuricacid, cerium salt, hydrate 9ci, acmc-20mqih, cerium iv sulfate monohydrate, cerium iv sulfate hydrate, reacton, cerium 4+ sulfate-water 1/2/1
CID PubChem 20223355
Nom IUPAC Disulfate hydraté de λ⁴-cerium(4+)
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) sulfate hydrate
Point de fusion 195°C (decomposition)
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Sensibilité Moisture sensitive
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Densité 3.01 g/mL
Numéro UN UN3085
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water. Soluble in dil.sulfuric acid.
Poids de la formule 332.24 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Reacton
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(IV) sulfate hydrate, REacton
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cerium(IV) sulfate hydrate