Learn More
Solution de sulfate de cérium(IV), 0,1 M Ce(SO4)2, Honeywell™
Code produit 15694780 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15694780 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15694780 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 350661L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Volumétrique, 0,1 M Ce(SO4)2 (0,1 N)
Les produits de titration de haute qualité de Honeywell couvrent l´ensemble du flux de travail de titration et incluent :
  • Solutions pour titration volumétrique (acides, bases ou sels)
  • Tampons disponibles sous forme de concentrats ou prêts à l’emploi
  • Réactifs pour la complexométrie :
    • Acides aminés carboxyliques (analogues EDTA/NTA)
    • Agents de masquage
  • Indicateurs pour titrations volumétriques et complexométriques
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(IV) sulfate solution
CAS 13590-82-4
Quantité 1 L
Formule moléculaire CeO8S2
Formule linéaire Ce(SO4)2
Numéro MDL MFCD00148852
Numéro UN UN2796
Synonyme ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
Clé InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Disulfate de λ⁴-cerium(4+)
Poids moléculaire (g/mol) 332.23
CID PubChem 159684
Poids de la formule 332.24g/mol
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0.1M Ce(SO4)2