Learn More
Solution de sulfate de cérium(IV) 0,1, (0,1N), NIST solution standard prête à l'emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical™
Code produit 10244340 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10244340 1 L Flacon en verre ambré 1L
10635302 2.5 L Flacon en verre ambré 2.50L
11492704 10 L Sachet dans une boîte 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10244340 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur J/3000/15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    92.10€ / 1L
    Économisez 50.90€
    35% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 13590-82-4
Formule moléculaire CeO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.23
Numéro MDL MFCD00148852
Clé InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
CID PubChem 159684
Nom IUPAC Cerium(4 +);disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 14 mmHg à 20 °C
Densité Densité de vapeur : 0,7
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium (IV) sulfate 0.1M in ca. 10% w/v sulfuric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, Sulfuric acid, cerium(4+)salt (2:1)