Learn More
Tétrahydrate de sulfate de cérium(IV), Honeywell Fluka™
Code produit 15673470 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15673470 500 g 500g
15663470 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15673470 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 31606500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10294-42-5
Formule moléculaire CeH8O12S2
Poids moléculaire (g/mol) 404.288
Numéro MDL MFCD00148852
Clé InChI MEXSQFDSPVYJOM-UHFFFAOYSA-J
Synonyme cerium iv sulfate tetrahydrate, ceric sulfate tetrahydrate, unii-6sax34b8je, 6sax34b8je, acmc-20ecws, ceric sulphate tetrahydrate, ksc493s0d, aronis24302, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1 , tetrahydrate, cerium iv sulfate hydrate
CID PubChem 22723557
Nom IUPAC cérium(4+) ; disulfate ; tétrahydraté
SMILES O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Ce+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(Iv) Sulfate Tetrahydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Ce(SO4)2 · 4H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 404.3g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité puriss. p.a.