Learn More
Cérium, solution étalon de plasma, Ce 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 11351359
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11351359 50 mL 50mL
11341359 100 mL 100mL
11440330 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11351359 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013815.AD
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7440-45-1 | Ce | 140.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-45-1 , 7732-18-5
Formule moléculaire Ce
Poids moléculaire (g/mol) 140.12
Numéro MDL MFCD00010924
Clé InChI GWXLDORMOJMVQZ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23974
ChEBI CHEBI:33369
Nom IUPAC cérium
SMILES [Ce]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium
Tension de vapeur 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Type Analytical Standard
Quantité 50 mL
Qualité Specpure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Acide nitrique :5,0 % ; Cerium :0,1 % ; eau :94,9%