Learn More
Norme de cérium : Ce à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures, VHG™
Code produit 17962436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17962436 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17962436 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGOCE1000A50G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Norme de cérium : Ce à 1000 μg/g dans l'huile d'hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
CAS 7440-45-1, 7429-90-5, 7440-36-0, 7440-38-2, 7440-39-3, 7440-41-7
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Cerium/Aluminium/Antimony/Arsenic/Barium/Beryllium/Bismuth/Boron/Cadmium/Calcium/Chromium/Cobalt/Copper/Iron/Lanthanum/Lead/Lithium/Magnesium/Manganese/Mercury/Molybdenum/Nickel/Phosphorus/Potassium/Scandium/Selenium/Silicon/Silver/Sodium/Strontium/Thallium/Tin/Titanium/Vanadium/Yttrium/Zinc/Zirconium
Conditions d’expédition Température ambiante
Certifications/Conformité ISO 17034
Solvent or Matrix Huile minérale à 75 cSt
Quantité 50 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Cerium 1000 μg/g/Aluminium (<1) μg/g/Antimony (<1) μg/g/Arsenic (<1) μg/g/Barium (<1) μg/g/Beryllium (<1) μg/g/Bismuth (<1) μg/g/Boron (<1) μg/g/Cadmium (<1) μg/g/Calcium (<1) μg/g/Chromium (<1) μg/g/Cobalt (<1) μg/g/Copper (<1) μg/g/Iron (<1) μg/g/Lanthanum (<1) μg/g/Lead (<1) μg/g/Lithium (<1) μg/g/Magnesium (<1) μg/g/Manganese (<1) μg/g/Mercury (<1) μg/g/Molybdenum (<1) μg/g/Nickel (<1) μg/g/Phosphorus (<1) μg/g/Potassium (<1) μg/g/Scandium (<1) μg/g/Selenium (<1) μg/g/Silicon (<1) μg/g/Silver (<1) μg/g/Sodium (<1) μg/g/Strontium (<1) μg/g/Thallium (<1) μg/g/Tin (<1) μg/g/Titanium (<1) μg/g/Vanadium (<1) μg/g/Yttrium (<1) μg/g/Zinc (<1) μg/g/Zirconium (<1) μg/g