Learn More
Norme de cérium : Ce à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de cérium : Ce à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cerium |
| CAS | 7440-45-1 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Cerium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Ce |
| Concentration | 10000 μg/mL |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Ce |
| Formule InChI | InChI=1S/Ce |
| Afficher plus |