Learn More
Solution tampon certifiée, pH 10, Mettler Toledo™
Code produit 12651306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
6 × 250 ml
Conditionnement:
1500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12651306 6 × 250 ml 1500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12651306 Fournisseur Mettler Toledo Online Code fournisseur 51350048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    124.00€
    103.00€ / 1500mL
    Économisez 21.00€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Spécification
Couleur Incolore
pH 10
Forme physique Liquide
Quantité 6 × 250 ml
Type de solution Tampon pH
Odeur Aucun
Conditionnement 6 Paquets