Learn More
Matériau de référence certifié pour étalon de distillation, essence, certifié UKAS ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : 26,4°C à 174,9°C), Paragon Scientific™
Code produit 16040050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16040050 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16040050 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUDIGA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la distillation conformément à ASTM D86. IP 123 et ISO 3405
  • Certifié strictement conforme selon la norme ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles actuellement disponibles dans le monde entier
  • De faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
  • Toutes les données générées exclusivement par les17025 laboratoires certifiés ISO de l'UKAS
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Disponible en stock pour une expédition immédiate
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la distillation conformément à ASTM D86. IP 123 et ISO 3405
Spécification
Numéro UN UN 1203
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 250ML CRMU-DIGA Distillation Standard, Gasoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: gasoline
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.