Learn More
Matériau de référence certifié pour étalon de distillation, carburant aviation jet, certifié UKAS ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : 148,1°C à 260,3°C), Paragon Scientific™
Code produit 16050050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16050050 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16050050 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUDIKR
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la distillation conformément à ASTM D86. IP 123 et ISO 3405
  • Certifié strictement conforme selon la norme ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles actuellement disponibles dans le monde entier
  • De faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
  • Toutes les données générées exclusivement par les17025 laboratoires certifiés ISO de l'UKAS
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Disponible en stock pour une expédition immédiate
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Les matériaux de référence certifiés pour la distillation sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la distillation conformément à ASTM D86. IP 123 et ISO 3405
Spécification
Numéro UN UN 1223
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Distillation Standard
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.