Learn More
Norme sur l’ester méthylique d’acide gras (FAME) du matériau de référence certifié Paragon Scientific™
Code produit 16020040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16020040 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16020040 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMFAGO
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
Matériau de référence certifié pour l’ester méthylique d’acide gras (EMAG) pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour la détermination de la teneur en ester méthylique d’acide gras (EMAG) dans les distillats moyens -
  • Matériau de référence certifié pour la teneur en ester méthylique d’acide gras (EMAG)
  • Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
  • Certifié par la méthode Round-robin
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1202
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 250ML CRM-FAGO Fatty Acid Methyl Ester Standard, D
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P330-Rincer la bouche.
  • P331-NE PAS faire vomir.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: diesel
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.