Learn More
Matériau de référence certifié pour point de congélation, UKAS ISO 17034, carburant aviation jet, certifié UKAS ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : -55,5°C), Paragon Scientific™
Code produit 16080050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16080050 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16080050 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMUFRKR
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Matériau de référence certifié pour le point de congélation pour la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne le point de congélation selon ASTM D2386.
  • Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
  • Certifié ISO 17034 sous accréditation UKAS
  • Fournis avec couvercles.
  • Emballage de sécurité inviolable.
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1223
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Freezing Point Standard, ASTM D 2386 (-54.1 °C)
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: kerosine
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.