Learn More
Acétate de césium, 97 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10256390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10256390
Marque: Thermo Scientific Acros 191040250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3396-11-0 | C2H3CsO2 | 191.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3396-11-0
Formule moléculaire C2H3CsO2
Poids moléculaire (g/mol) 191.96
Numéro MDL MFCD00013056
Clé InChI ZOAIGCHJWKDIPJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium acetate, acetic acid, cesium salt, caesium acetate, acetic acid, cesium salt 1:1, acetic acid, cesiumsalt, acetic acid cesium salt, caesium 1+ ion acetate, cesiumacetate, acetic acid cesium, caesium 1+ acetate ion
CID PubChem 5152919
Nom IUPAC césium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium acetate
Note relative au nom Pure
Point de fusion 194.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CO2Cs
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: 91.5% (21°C).
Poids de la formule 191.96
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline et morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium acetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetic acid, cesiumsalt