Learn More
Bromure de césium, poudre blanche/cristaux, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11312018
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11312018 50 g 50g
11302018 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11312018 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012928.18
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is applied to make radiation detectors and other measuring devices. Cesium bromide has limited application in the deep IR. Cesium bromide is slightly more amenable to optical working than CsI and is sometimes utilized as a beam splitter component in wideband spectrophotometers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-69-1
Formule moléculaire BrCs
Poids moléculaire (g/mol) 212.81
Numéro MDL MFCD00010954
Clé InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
CID PubChem 24592
Nom IUPAC césium ; bromure
SMILES [Br-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C
Nom chimique ou matériau Cesium bromide
Point de fusion 636°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / cristallin
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6984
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99.9% (Metals basis)
Densité 4.44
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 212.81
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium bromide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium bromide