Learn More
Bromure de césium, 99,9 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Especificaciones
| Point d’ébullition | 1300.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Cesium bromide |
| Point de fusion | 636.0°C |
| Note relative au nom | 99.9% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 100 g |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Gravité spécifique | 4.44 |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.90% |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Cesium bromide
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.