Learn More
Bromure de césium, ultra sec, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347867 50 g 50g
11337867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014289.18
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7787-69-1 | BrCs | 212.81 g/mol
Cesium bromide is used as reagent, intermediate in pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7787-69-1
Formule moléculaire BrCs
Poids moléculaire (g/mol) 212.81
Numéro MDL MFCD00010954
Clé InChI LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium bromide, caesium bromide, cesium bromide csbr, tricesium tribromide, csbr, unii-06m25edm3f, caesium 1+ ion bromide, cesiumbromide, br.cs, caesium i bromide
CID PubChem 24592
Nom IUPAC caesium(1+) bromide
SMILES [Br-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C
Nom chimique ou matériau Cesium bromide
Point de fusion 636°C
Note relative au nom Ultra dry
Couleur Blanc
Forme physique Billes
Quantité 50 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.6984
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 4.44 g/mL
Merck Index 14,2009
Informations sur la solubilité Soluble in water(55g/100mL at 20 C)
Poids de la formule 212.81
Pourcentage de pureté 99.9%