Läs mer
Carbonate de césium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifikationer
Specifikationer
| Nom chimique ou matériau | Cesium carbonate |
| Point de fusion | 610°C (decomposition) |
| Couleur | Blanc |
| pH | 10 to 12 |
| Forme physique | Poudre / granulés |
| Quantité | 1 kg |
| Notes de pourcentage du dosage | (Base des métaux) |
| Beilstein | 4546405 |
| Merck Index | 14,2010 |
| Informations sur la solubilité | Freely soluble in water; Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Cesium carbonate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: Cesium carbonate
RUO – Research Use Only
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.